Indium ≥99.9995%, portion, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
10613.09 10613.18
10613.09EA 3200 SEK
10613.09 10613.18
Indium ≥99.9995%, portion, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114.82 g/mol
Kokpunkt: 2000
Smältpunkt: 156
Densitet: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134048
CAS nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971