Aluminium för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20051.0100 8.20051.1000
8.20051.0100EA 431 SEK
8.20051.0100 8.20051.1000
Aluminium för syntes, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Kokpunkt: 2327
Smältpunkt: 660
Densitet: 2.7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)