Aluminium, pulver för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 520 SEK
8.14917.0100 8.14917.1000
Aluminium, pulver för syntes, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel: Al
MW: 26.98 g/mol
Kokpunkt: 2327
Smältpunkt: 660
Densitet: 2.7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,00321
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material