Aluminium analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01057.0250 1.01057.1000
1.01057.0250EA 4260 SEK
1.01057.0250 1.01057.1000
Aluminium analytiskt reagens, Supelco®
Aluminium
Formel: Al
Kokpunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 660 °C
Densitet: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C