Magnesium, svarvspån for grignard-reaction, för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050
8.05817.0250EA 759 SEK
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050
Magnesium, svarvspån for grignard-reaction, för syntes, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
MW: 24,3 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 651 °C
Molar Mass 24.31 g/mol
Boiling Point 1107 °C
Flash Point 500 °C
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid