Magnesium ≥99%, svarvspån
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 555 SEK
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnesium ≥99%, svarvspån
Magnesium
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Kokpunkt: 1091 °C
Smältpunkt: 650 °C
Densitet: 1,738
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III