Magnesium ≥99.8%, svarvspån
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
10235.22 10235.36
10235.22EA 1400 SEK
10235.22 10235.36
Magnesium ≥99.8%, svarvspån
Magnesium
Purity: 99.8% Physical Form: 2.3mm (0.09in) wide Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
MW: 24.3 g/mol
Kokpunkt: 1107
Smältpunkt: 651
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675