Magnesium 99.9+%, svarvspån
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
191080025 191085000 191080100
ACRO191080025EA 2800 SEK
ACRO191080025 ACRO191085000 ACRO191080100
Magnesium 99.9+%, svarvspån
Magnesium
Formel: Mg
MW: 24,3 g/mol
Smältpunkt: 651 °C
Flampunkt: 500 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Silver white Turnings
Assay ≥99.90 %
Total trace metal impurities ≤0.10 % (metals sought for: Si, Mn, Cu, Al, Fe, Pb, Ni, Sn)