Magnesium ≥97.0%, pulver för syntes, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 744 SEK
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnesium ≥97.0%, pulver för syntes, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Kokpunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 651 °C
Densitet: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 500 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085308
CAS nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %