Centrifuger, bänkskiva, ventilerade/kylda, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Leverantör: EPPENDORF
5804000.010 5804000.320 5804000.520 5805000.010 5805000.320 5805000.620
521-3502EA 52550 SEK
521-3502 521-3503 521-3504 521-3505 521-3506 521-3507
Centrifuger, bänkskiva, ventilerade/kylda, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Centrifuger Bordscentrifuger
Centrifuge 5804/5804 R is a high speed centrifuge for medium capacity needs. It allows for molecular applications in tubes up to 250 ml and offers additional swing-bucket and fixed-angle rotors as well as deepwell plate capacity for increased versatility.
  • Med automatisk rotoridentifiering, känner av rotortyp och ställer in max. tillåten hastighet vilket garanterar säkerhet
  • Snabb, enkel programmering av tid, temperatur (modeller med kyla) hastighet/RCF och radievärden
  • Med plats för 35 användarprogram
  • Motoriserat locklås
  • 5804 R har funktionen Fast Temp för snabb kylning, och standby-kylning som håller kammaren vid inställd temperatur när locket är stängt
Bucket adapters and adapter modules can be stacked until the required tube height is attained and then lowered onto the holders in the rectangular buckets. The stable plastic adapters are robustly constructed and can be easily cleaned, even autoclaved in their entirety in the event of contamination with biologically active sample material.