Mikrocentrifug, universell, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Leverantör: EPPENDORF
5428000.610 5427000.015 5427000.210 5427000.415 5427000.610 5428000.010 5428000.205 5428000.410 5427000.178
521-2647EA 0 SEK
521-2647 521-4287 521-2634 521-2635 521-4288 521-2636 521-2646 521-2637 521-2785
Mikrocentrifug, universell, 5430 / 5430 R (General Lab Product)
Centrifuger Mikrocentrifuger
These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one instrument.
  • Kan utrustas med 12 olika rotorer för olika applikationer (mikrorör, PCR-strips, kryorör, Falcon-rör, PCR-plattor, deepwell-plattor, objektglas)
  • Kan spara upp till 50 program (snabbladdningsknappar och parameterregistrering)
  • Lättanvänd meny med fyra språk
  • Grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning