Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vatten volumetrisk lösning
Leverantör: PanReac AppliChem
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
181692.1211 181692.1315
APPC181692.1211EA 955 SEK
APPC181692.1211 APPC181692.1315
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vatten volumetrisk lösning
Natriumhydroxid
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Formel: NaOH
Densitet: 1,021 g/cm³
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Uncertainty See Certificate
Traceability NIST
pH 13.5