Mikrocentrifug, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Leverantör: EPPENDORF
5452000.010 5453000.015
521-2638EA 13775 SEK
521-2638 521-2639
Mikrocentrifug, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Centrifuger Mikrocentrifuger
These microcentrifuges are easy to use, ideal for research, workstation and practical work.
  • Extremt kompakt
  • Stabil och tyst
  • Separat knapp för pulscentrifugering för snabb och bekväm centrifugering
  • Locket öppnas automatiskt i slutet av körningen för att reducera hanteringstiden
  • Med tydlig digital visning av tid och hastighet samt timer från 15 sek till 30 min för MiniSpin® och från 15 sek till 99 min för MiniSpin® Plus
Leveransinformation: Levereras med fast vinkelrotor för mikrorör.