HPLC-flaska, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
1129820 1129821
215-2063EA 2175 SEK
215-2063 215-2064
HPLC-flaska, DURAN®
Flaskor HPLC-Flaskor
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klart, med blått skruvlock i PP.
  • Möjligt att ansluta olika slangdiameter (1,6 mm och 3,2 mm) samt sterila tryckutjämningsset
  • Portar som inte används kan tillslutas med silikonpackningar
  • Trycktålighet enligt DIN ISO 1595
Typiska applikationer: säker överföring av flytande medier inom ett slutet och sterilt system (avdunstning minskar). Med lättavläst skala och skrivfält för enkel märkning. Ett komplett system består av: DURAN ® trycktåligt flaska inkl. skruvlock med 4-portar, fyra skruvkopplingar (svart, M8 gänga) och silikonpackningar.
With printed retrace code (batch identification).