Erlenmeyerkolv, engångs, med ventilerat skruvlock, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
4116-2000 4116-1000 4116-0500 4116-0250 4116-0125 4115-2000 4115-1000 4115-0500 4115-0250 4115-0125
214-7215EA 1425 SEK
214-7215 214-7214 214-7213 214-7212 214-7211 214-7210 214-7209 214-7208 214-7207 214-7206
Erlenmeyerkolv, engångs, med ventilerat skruvlock, Nalgene®
Kolvar E-kolvar
PETG, genomskinlig med blått ventilerat HDPE-skruvlock, plan eller bafflad botten.
  • Steril engångskolv minskar risken för korskontaminering
  • Ingjuten gradering
  • Kolvarna har fem års hållbarhet, 10-6 SAL, är icke-pyrogena och icke-cytotoxiska
Idealisk för användning med skakapparater, för suspensionsodlingar och för tillverkning eller förvaring av media. Skruvlocket i HDPE har ett 0,2 μm hydrofobt PTFE-membran som tillåter sterilt gasutbyte.
Förpackning: Individuellt förpackad för enkel förvaring och hantering.