Ställ för kryoboxar med centrifugrör
Leverantör: TENAK AS
TE25208 TE25206 TE25204 TE25202 TE25200
479-0849EA 2900 SEK
479-0849 479-0848 479-0847 479-0846 479-0845
Ställ för kryoboxar med centrifugrör
Ställ Ställ för kryoboxar
Stainless steel, sliding shelf.
  • Ställ med utdragbara hyllor
  • Kan användas i frysskåp av alla märken
  • För kryoboxar med en höjd på upp till 130 mm
För frysskåp. Ställen är speciellt utformade att användas med kryoboxar för centrifugrör. Passar kryoboxar med ett yttermått på upp till H×B 132×137 mm. Längden kan i princip vara lika lång som hyllan.
Beställningsinformation: Levereras utan kryoboxar