Kryoboxar, 133×133 mm
Leverantör: TENAK
TE22144 TE22142 TE22140 TE22136 TE22134 TE22120 TE22110 TE22108 TE22106 TE22050 TE22025 TE22020 TE22015 TE22010 TE22005 TE22100 TE22111
479-0693EA 34 SEK
479-0693 479-0692 479-0691 479-0690 479-0689 479-0686 479-0685 479-0684 479-0683 479-0673 479-0672 479-0671 479-0670 479-0669 479-0668 479-0678 TENATE22111
Kryoboxar, 133×133 mm
Lådor Kryoboxar
Fryssäker låda i kartong.
  • Vattenavvisande för längre hållbarhet
  • Olika kombinationer är möjliga med olika insatser (beställs separat)
  • Finns i tre olika höjder och i fem färger
För förvaring av kryorör vid låg temperatur.
*Angiven höjd är den invändiga höjden.