VWR®, Elektroporeringskyvetter
Leverantör: VWR Collection
732-1135EA 4550 SEK
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Elektroporeringskyvetter
Kyvetter Kyvetter för elektroporering
Elektroporeringskyvetter är tillverkade av genomskinligt, medicinskt klassat polykarbonat och är kompatibla med alla vanliga, kommersiellt tillgängliga elektroporatorer.
  • Polerat aluminium som sänker ljusbågsfrekvensen
  • Färgkodade lock för enkel identifiering av öppningsstorlekar
  • Runda lock för enkel borttagning av lock med bara en hand
Beställningsinformation: Finns med 3 öppningsstorlekar för att uppfylla vanliga tillämpningskrav - 1 mm för högsta fältstyrka - lämpar sig för bakterier, 2 mm-öppning för mellanliggande krav och 4 mm-öppning för lägsta fältstyrka, vilket lämpar sig för mammalieceller och vissa växtceller.
Förpackning: Steriliserade med gammastrålning och styckförpackade för garanterad sterilitet.