Cell culture roller bottles, Corning®
Leverantör: Corning
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 5525 SEK
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Cell culture roller bottles, Corning®
Flaskor Rullflaskor
Virgin PS, steril.
  • Formade i ett stycke utan skarvar
  • Alla flaskor är märkta med lotnummer för att underlätta produktspårbarhet
  • Steriliserade med gammastrålning
  • Certifierat pyrogenfria
  • Veckad utformning ger dubbelt så stor ytarea med samma ytterdimension
Rullflaska finns med slät eller veckad yta för utökad odlingsyta. Alla flaskor är behandlade för optimal cellvidfästning. Corning® CellBIND®-ytan underlättar cellvidfästning under svåra förhållanden, t.ex. vid användning av serumreducerat- eller serumfritt medium, och resulterar i högre utbyte av celler. Alla flaskor är graderade om inget annat anges.
Note: Corning recommends 0,2 to 0,3 ml of medium per cm² of growth area, and setting roller rack speeds to provide 0,5 to 1,0 min⁻¹.
Observera: Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904