Kalciumsulfat, Drierite™ 6 mesh, med indikator
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
463475000 463470020
ACRO463475000EA 1625 SEK
ACRO463475000 ACRO463470020
Kalciumsulfat, Drierite™ 6 mesh, med indikator
Kalciumsulfat
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smältpunkt: 1450 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010912
CAS nummer: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical