Skålar för bioanalys, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
240835 240845
734-2179EA 3675 SEK
734-2179 734-1342
Skålar för bioanalys, Nunc™
Odlingsplattor Skålar för bioanalyser
PS, sterila, med lock. Kan användas vid screening av stora antal kolonier i kloningsexperiment. Lågprofilskålarna är avsedda för genomisk screening och koloniplockning.
  • Kan användas för odling av bakterier och svampar; lämpar sig även för agardiffusionsassays
  • Kan användas som fuktkammare för inkubering av MicroWell™-plattor
  • Placera ett vått filterpapper i skålen och de kan även användas som inkuberingskammare för hybridisering in situ
  • Stor odlingsyta
  • Lågprofilskålarna är kompatibla med robotiserad utrustning