Viskosimeter, Ubbelohde, ASTM
Leverantör: SI ANALYTICS
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 6075 SEK
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Viskosimeter, Ubbelohde, ASTM
Viskositetsmätare Kapillärviskosimetrar
Viskosimeter för fastställande av relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonska flödesegenskaper.
Recommended minimum flow-through time is 200 seconds.
Certifikat: DIN 51 562 Part 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM calibrated for automatic measurements.