2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
459970050 459970250
ACRO459970050EA 940 SEK
ACRO459970050 ACRO459970250
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% i vattenlösning
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Formel: C₄H₅NOS
MW: 115,15 g/mol
Densitet: 1,16 g/cm³
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01742315
CAS nummer: 2682-20-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless to yellow Solution
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)
Concentration ≥50 %