Dinatriumsuccinat, vattenfri för biokemi
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
459631000 459635000
ACRO459631000EA 510 SEK
ACRO459631000 ACRO459635000
Dinatriumsuccinat, vattenfri för biokemi
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162,05 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002790
CAS nummer: 150-90-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm