Järn(III)oxid 95%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 640 SEK
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
Järn(III)oxid 95%, ren
Järn(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Smältpunkt: 1538 °C (dec.)
Densitet: 5,24 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011008
CAS nummer: 1309-37-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)