Ammoniaklösning 5% (w/w) i vatten, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
458690010
458690025
ACRO458690010EA
410
SEK
ACRO458690010
ACRO458690025
Ammoniaklösning 5% (w/w) i vatten, extra pure
Ammoniaklösning
Formel:
NH₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS nummer: 1336-21-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Strength | 4.5 to 5.5 % |