Ammoniaklösning 10% (w/w) i vatten, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
458680025 458680010
ACRO458680025EA 800 SEK
ACRO458680025 ACRO458680010
Ammoniaklösning 10% (w/w) i vatten, extra pure
Ammoniaklösning
Formel: NH₃
Densitet: 0,9 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066650
CAS nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %