Ättiksyra ≥80% (v/v) i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456860050 456860250
ACRO456860050EA 950 SEK
ACRO456860050 ACRO456860250
Ättiksyra ≥80% (v/v) i vatten
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kokpunkt: 118
Smältpunkt: 17
Flampunkt: >60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Density 1.067 to 1.071 kg/l
Titration with NaOH 79.0 to 81.0 % v/v