Ättiksyra 25% i vatten
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456850050 456850250
ACRO456850050EA 860 SEK
ACRO456850050 ACRO456850250
Ättiksyra 25% i vatten
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
Kokpunkt: 103 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –17 °C
Densitet: 1,04 g/cm³
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %