Ättiksyra 50% i vatten
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
456870050 456870250
ACRO456870050EA 985 SEK
ACRO456870050 ACRO456870250
Ättiksyra 50% i vatten
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
Flampunkt: >60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %