Fenol 99+%, loose crystals för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Fenylalkohol
180781000 180785000 180780015
ACRO180781000EA 440 SEK
ACRO180781000 ACRO180785000 ACRO180780015
Fenol 99+%, loose crystals för biokemi
Fenol
Formel: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Kokpunkt: 182 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 39…42 °C
Densitet: 1.07 g/cm³
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002143
CAS nummer: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %
Solidification point ≥40.5°C