Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning för biofarmaseutisk produktion
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
Natronlut, Kaustik soda
85520.460EA
9125
SEK
85520.460
85520.320
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning för biofarmaseutisk produktion
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH MW: 40 g/mol Kokpunkt: 1390 Smältpunkt: 323 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Specifikation testresultat
Assay | 0.495 --> 0.505 mol/l |
Appearance | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 30 ppm |
Fe (Iron) | Max. 3 ppm |
Residual metal catalysts | Unlikely to be present |
Residual solvents (ICH Q3C) | Excl.by manufact. process |
Endotoxin | Max. 2.0 EU/ml |
Filtered through 0.2 μm | Confirmed |