Tetrahydrofuran ≥99.8% contains no preservatives, BAKER ANALYZED® HPLC för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Fara
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
9441.1000EA 2850 SEK
9441.1000 9441.2500
Tetrahydrofuran ≥99.8% contains no preservatives, BAKER ANALYZED® HPLC för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Kokpunkt: 66 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –108.5 °C
Densitet: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –21.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005356
CAS nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (by GC) min. 99.8 %
Peroxide (as H2O2) max. 0.010 %
Residue after Evaporation max. 5 ppm
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 230 nm max. 1.0
at 260 nm max. 0.15
at 270 nm max. 0.08
at 310 nm max. 0.02