Vatten, BAKER ANALYZED® HPLC för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Synonyms: Hydrogen oxide
Management of Change (MOC) category = NI
4218.2500EA 550 SEK
4218.2500 4218.1000
Vatten, BAKER ANALYZED® HPLC för HPLC/UHPLC, för spektrofotometri, J.T.Baker®
Vatten
Formel: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kokpunkt: 100
Smältpunkt: 0
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specifikation testresultat
Particulate Matter max. 0.0001 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Ultraviolet absorbance of largest eluted peak
at 220 nm max. 0.005 au
at 254 nm max. 0.001 au
Physical Data (not specifications):
Learn more