Multikanalspipett, ställbar volym, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Leverantör: EPPENDORF
3125000.010 3125000.028 3125000.036 3125000.044 3125000.052 3125000.060 3125000.079 3125000.087 3125000.095 3125000.109 3125000.214 3125000.222
613-5903EA 10825 SEK
613-5903 613-5906 613-5904 613-5907 613-5905 613-5908 613-6974 613-6975 613-6976 613-6977 613-6978 613-6979
Multikanalspipett, ställbar volym, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetter Automatpipetter
Mångsidig, ergonomisk pipett med innovativ design, för högsta noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Extremt låg vikt
  • Innovativ kolvdesign - Kolven är tillverkad i en organisk polymer: Fortron® med utmärk kemikalieresistens, temperatur- och mekanisk tålighet
  • Mycket låg kraft behövs för uppsugning, dispensering, blow-out och spetsavkastning
  • Spetsen sitter tät tack vare fjäderbelastad kon, förlänger även konens hållbarhet
  • Varje kanal kan tas bort individuellt för snabb och enkel underhåll
  • Fullt autoklaverbar
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Certifikat: Without CE marking.