Vatten, Ultrapure för molekylärbiologi nukleasfri
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
J71786.K2EA 1375 SEK
J71786.K2 J71786.XX J71786.AE J71786.K8 J71786.AP
Vatten, Ultrapure för molekylärbiologi nukleasfri
Vatten
Nuclease free water is 0,2 μm filtered and dispensed into vials and/or durable, square Nalgene bottles.
Förpackning: The 5 litre size is supplied in an upright carton with a convenient dispensing spout.
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1,000
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039