Neutraliseringsmedel för automatisk rengöring av glasvaror, neodisher® Z
Leverantör: Dr. Weigert
420233 420230 420226 420287
148-3212EA 1150 SEK
148-3212 148-3214 148-0164 WEIG420287
Neutraliseringsmedel för automatisk rengöring av glasvaror, neodisher® Z
Rengöringsmedel Tvätt- och rengöringsmedel
neodisher® Z
  • Surt flytande koncentrat för neutralisering av alkaliska rester i den automatiska huvudrengöringscykeln eller för fördisk med syra av laboratorieglasvaror. Fritt från fosfater och ytaktiva ämnen
  • Komponenter: Organiska syror
  • Dosering: 1 - 2 ml/l för neutralisering; 2 - 5 ml/l vid 40 - 60 °C för fördisk med syra
Obs! Produkterna är frätande eller irriterande och det är viktigt att välja medel för rengöring av aluminium- och titanföremål med omsorg. Läs materialsäkerhetsdatabladet före användning.