DNA AWAY® dekontamineringslösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
7010
7012-11
732-2353EA
237
SEK
732-2353
732-4436
DNA AWAY® dekontamineringslösning
Rengöringsmedel
Dekontamineringsmedel
Bruksfärdig lösning för att hindra DNA-kontaminering. För rengöring av arbetsytor, instrument, mikroliterpipetter, termocyklers etc.
- Lämplig för PCR-applikationer, förhindrar falsk-positiva PCR-resultat
- Enkel rengöring av olika typer av ytor