Säkerhetsskåp, typ 90, V-MOVE-90
Leverantör: asecos
35034001 35034005 35035001 35035005 35085040 35085041 35085051 35085047 35085046 35086040 35086041 35086051 35086047 35086046
135-2636EA 0 SEK
135-2636 135-2637 135-2638 135-2639 135-2640 135-2641 135-2644 135-2643 135-2642 135-2645 135-2646 135-2649 135-2648 135-2647
Säkerhetsskåp, typ 90, V-MOVE-90
Inredning Förvaringsskåp
Vid att använda vertikal lådteknologi har V-MOVE-90 säkerhetsskåp samma förvaringsvolym som standard säkerhetsskåp med bara halva bredden.
  • Robust konstruktion och lång livslängd: robust och högkvalitativ, pulverlackad och reptålig yta
  • Electronisk öppning och stängning vid knapptryckning
  • Vertikal låda ger överblick och enkel tillgång till alla behållare
  • Automatisk dörrstägning (TSA) efter ca 60 sekunder med akustisk och visuell signal innan stägning
  • Ingen obehörig använding: låsbart med cylinderlås (kan integreras i låssystem) och låsindikator (röd/grön)
  • Justerbar för att kompensera för ojämna golv
  • Ventilation: integredade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till teknisk ventilation
  • Brandsäker 90 minuter
Skåpen i V-MOVE-90 serien finns med en eller två vertikala lådor, i laboratorie (enfägad) eller industriell (tvåfärgad) design och med olika valmöjligheter vad gäller inredning.
Maxlast per hyllplan: 50 kg
Max last (för model V-MOVE-90, bredd 450 mm): 140 kg
Max last (för model V-MOVE-90, bredd 810 mm): 280 kg
Kropp och vertikal låda av stålplåt, antigen i vit (RAL 9010) eller ljus frå (RAL 7035)
Certifikat: Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1.
Beställningsinformation: Tillbehör och inredningspaket måste beställas separat (ingår ej). För mer information besök vår hemsida eller kontakta Avantor.
Leveransinformation: Leveranskostnad på förfrågan.