Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK
24.430.46 24.430.61 5.076.300
467-1460EA 3625 SEK
467-1460 467-1481 467-1490
Desiccator lids, WERTEX type DURAN®
Lids Exsickatorlock
DURAN®, clear borosilicate glass, 3,3. Suitable for WERTEX type vacuum desiccators.
  • Med specialslang (NS 24/29, WERTEX-typ)
  • Med ringspårad fläns
  • WERTEX-packning finns som tillbehör