Indikatoretikett för sterilisering med etylenoxid
Leverantör: SÜDPACK MEDICA
7600004 7600005
489-0097EA 3325 SEK
489-0097 489-0098
Indikatoretikett för sterilisering med etylenoxid
Steriliseringsindikatorer
Etiketterna finns i olika versioner med eller utan tryck
Sterilisering sker vid exponering till etylenoxid (ETO).
489-0097 indikatorn ändrar färg från lila till grönt vid exponering till ETO.
489-0098 indikatorn har text: 'Green is ETO exposed'.
Förpackning: Rulle med 5000 etiketter.