Skyddsglasögon, Contour
Leverantör: Bollé Safety
CONTESP CONTPSI CONTPSF
111-0113EA 290 SEK
111-0113 111-0112 111-0514
Skyddsglasögon, Contour
Skyddsglasögon
Hållbarhet, skydd, design, bekvämlighet och lätthet gör Contour skyddsglasögon till en unik modell.
  • Glidfria TIPGRIP skalmar
  • Glidfri näsbrygga
  • Modell med ESP-lins (Extra Sensory Perception): En innovativ beläggning som minskar bländning och de skadliga effekterna av blått ljus
Vikt: 21 g
Certifikat: EN 166, (EN 170, EN 172)
Leveransinformation: Levereras med mikrofiberpåse.