Centrifug, med eller utan kyla, ROTINA 420/420 R
Leverantör: Hettich
4701 4706
521-1155EA 0 SEK
521-1155 521-1156
Centrifug, med eller utan kyla, ROTINA 420/420 R
Centrifuger Bordscentrifuger
Kompakt centrifug med hög prestanda som passar för ett högt antal prover och för höga provvolymer.
  • Användarvänlig centrifug med automatisk locklås, ergonomisk och avancerad kontrollpanel, plats för 98 program, rotorer som är enkla att byta
  • Hölje och lock i metall, kammare i rostfritt stål, titthål i locket
  • Säkerhetsfunktioner: locklås, nödöppning av locket, skydd mot att locket faller ner, övertemperaturskyd för motorn och kammaren (ROTINA 420 R), avstängning vid obalans, automatisk rotoridentifiering
Idealisk för applikationer inom klinisk kemi, bioteknik och för biologisk och medicinsk forskning.
Beställningsinformation: Rotorer och adaptrar beställs separat.