FlashGel®-kamera
Leverantör: LONZA
57040 57062
730-1346EA 25175 SEK
730-1346 LONZ57062
FlashGel®-kamera
Fotodokumentationssystem
FlashGel®-kameran registrerar data från FlashGel®-systemet och möjliggör säker, fullständig separation, återvinning och dokumentation på några minuter på labbänken. Den enkla digitalkameran sitter i en sluten huv och ansluts direkt till en bärbar/stationär dator eller handdator via USB.
  • Gelkörning och bildtagning klart på 5 minuter
  • Fotografera geler på bänken, utan UV-ljus
  • Skarpa, tydliga, högupplösta bilder
  • Enkelt användargränssnitt
  • Optimerad exponering för FlashGel®-kassetter
Huvens mått (B×L×H): 100×110×160 mm
Bildfilstyper: jpg, tif, pdf
Image file type: .JPG, .TIFF, .PDF