Ögonsköljlösning
Leverantör: Plum Safety
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 240 SEK
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Ögonsköljlösning
Första hjälpen produkter Ögonduschar
Steril natriumkloridlösning (0,9%) i ögonsköljflaska med ögonkopp och dammskydd. Ser till att inga främmande partiklar (som metall- eller träspån) fastnar i ögat och orsakar allvarliga ögonskador.
  • Ergonomically-formed eye cup fits the eye and enables gentle and even rinsing
  • 200 ml bottle particularly suitable for mobile use, such as in tool boxes or first aid kits
  • Can be used to refill Plum eyewash stations
  • No maintenance and cleaning of bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles from external contamination and can be opened
More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable