Magnetomrörare, C-MAG MS-serien
Leverantör: IKA
3582402 3582603 3582602 3582403 3582400 3582203 3582202 3582200 3582600
442-0709EA 5775 SEK
442-0709 442-0724 442-0710 442-0722 442-0721 442-0720 442-0708 442-0733 442-0723
Magnetomrörare, C-MAG MS-serien
Omrörare Magnetomrörare
Kompakt magnetomrörare med kemikalieresistent keramisk platta. Den upphöjda kontrollpanelen minimerar riskerna vid spill.
  • Kraftfull motor
  • Den starka magnetiska kraften håller omrörarmagneten på plats
  • Mikroprocessorkontroll ger konstant hastighet
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21