Värmeplatta, C-MAG HP-serien
Leverantör: IKA
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 8950 SEK
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Värmeplatta, C-MAG HP-serien
Värmeapparater Värmeplattor
Compact hotplates with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills and enables easy reading and adjustment of the temperature. Units feature a digital error code display and 'hot' top indicator to warn user that the surface is hot.
  • C-MAG HP 7 och C-MAG HP 10 kan användas med en kontakttermometer, t.ex. ETS-D5, för exakt temperaturkontroll
  • En säkerhetskrets slår av uppvärmningen om temperaturen går över 550 °C
  • Mikroprocessorstyrningen ger återkoppling till värmeplattan så att konstant temperatur bibehålls
  • Digital visning säkerställer noggranna och reproducerbara temperaturinställningar
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21