Kombinerad säkerhetsskåp typ 90, K-UB-90
Leverantör: asecos
30365001 30377001 30370001 30358001
135-1944EA 0 SEK
135-1944 MSGA30377001 MSGA30370001 135-1777
Kombinerad säkerhetsskåp typ 90, K-UB-90
Inredning Förvaringsskåp
Brandskåp, typ 90 (brandsäkert upp till 90 minuter), säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga substanser på arbetsplatsen.
  • Robust konstruktion och lång livslängd- skåpkropp av pulverlackerad stålplåt
  • Två separerade fack för förvaring av brandfarliga kemikalier, syror och baser.
  • Användarvänlig och säkert- dörr och utdragslåda håller sig öppen i alla positioner, innehållet i skåpet är fullt synligt- tillgång till alla behållare, 135° öppning av vingdörren
  • Säker- utdragslådan har jordkabel med klämma som standard. Det formgjutna tråget och utdragslådan är självstängande vid händelse av brand
  • Ingen obehörig användning- dörr och låda är låsbar med cylinderlås och låsindikator låst/olåst (röd/grön)
  • Flyttbar - Sockel med hjul (tillval ), enkel flyttning av skåpet
  • Ventilation - Inbyggda luftkanaler redo för anslutning (NW, 50) till teknisk ventilation, ventilation av båda delar genom en ventilationsanslutning
Certifikat: Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1 90
EN 14727 (laboratorieinredning)
Beställningsinformation: Inredning måste beställas separat (ej inkluderad). Kontakta Avantor eller besök vår hemsida för mer information.
Leveransinformation: Leveranskostnad på förfrågan.