Brandskåp, typ 90 (brandsäkert upp till 90 minuter), säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga substanser på arbetsplatsen.
- Robust konstruktion och lång livslängd- tre gångjärn, kropp av pulverlackad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökat skydd mot korrosion
- Två i ett- två delar (vertikaldelt) tillåter förvaring av brännbara och aggressiva kemikalier i samma skåp
- Användarvänlig och säkert- door open arrest system (standard)- enkel och säker in- och urlastning av behållare
- Ingen obehörig användning- låsbara dörrar med cylinderlås (kan integreras i låssystem)
- Enkel att justera- justerbar för att kompensera för ojämna golv
- Ventilation - Inbyggda luftkanaler redo för anslutning (NW, 75) till teknisk ventilation
Skåpet har ett fack med tre hyllplan, perforerad insats och bottentråg av plastlaminerad stålplåt och ett fack med tre hyllplan och bottentråg av melamin/PP för förvaring av brandfarliga vätskor.
Certifikat: Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1 90
EN 14727 (laboratorieinredning)
Beställningsinformation: Inredning måste beställas separat (ej inkluderad). Kontakta Avantor eller besök vår hemsida för mer information.
Leveransinformation: Leveranskostnad på förfrågan.