Azelaic acid ≥98% för syntes
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20117.0025
8.20117.0100
8.20117.0025EA
755
SEK
8.20117.0025
8.20117.0100
Azelaic acid ≥98% för syntes
Azelaic acid
Formel:
C₉H₁₆O₄ MW: 188,22 g/mol Kokpunkt: 237 °C (20 hPa) Smältpunkt: 106…109 °C Flampunkt: 210 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004432 CAS nummer: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 |
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) | ≥98,0% (a/a) |
Melting range (lower value) | ≥106 °C |
Melting range (upper value) | ≤109 °C |
Identity (IR) | Passes test |
Molar mass | 188,22 g/mol |
Vapor pressure | 1,3 hPa (178,3 °C) |
Solubility | 2,4 g/l |
Storage | Store below +30 °C |